Documentos clave
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
Sinónimos:
Anion exchangers
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Nivel de calidad
Formulario
resin
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SAX
tamaño de partícula
300-1100 μm
densidad aparente
650‑700 kg/m3
técnica de separación
anion exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Nota de análisis
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3