ZMS1042
Anti-ssDNA Antibody, clone 16-19 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Single stranded DNA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
16-19, recombinant monoclonal
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
purificado por
using protein G
reactividad de especies
bovine
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions from a representative lot detected ssDNA from Calf thymus.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ssDNA in Molt 4 cells treated with Etoposide (10 M; overnight).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)