Documentos
MAB1293
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADN, bicatenario, clon AE-2
clone AE-2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Double-stranded DNA antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE-2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
ADN de doble cadena. MAB1293 produce un patrón de tinción homogéneo en el núcleo de células sanas y neoplásicas.
Immunogen
Epítopo: bicatenario
Núcleos de células del linfoma de Raji Burkitt
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-ADN bicatenario, clon AE-2, es un anticuerpo monoclonal de ratón de gran calidad para la detección de ADN, y ha sido validado en ICC e IHC.
Inmunocitoquímica: preparaciones de células fijadas con paraformaldehído
Inmunohistoquímica: cortes de tejido congelado fijados con paraformaldehído
Inmunohistoquímica Análisis: una dilución1:50 de un lote representativo detectó ADN bicatenario en cortes de tejido de próstata y amígdalas humano.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en tampón fosfato 0,02 M con NaCl 0,25 M y azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: amígdalas humanas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Manuel Adrian Suter et al.
Scientific reports, 11(1), 7243-7243 (2021-04-02)
Deficiencies in DNA repair and DNA degrading nucleases lead to accumulation of cytosolic DNA. cGAS is a critical DNA sensor for the detection of cytosolic DNA and subsequent activation of the STING signaling pathway. Here, we show that the cGAS-STING
Yang Liu et al.
Scientific reports, 6, 18696-18696 (2016-01-05)
Iridovirid infection is associated with the catastrophic loss in aquaculture industry and the population decline of wild amphibians and reptiles, but none of the iridovirid life cycles have been well explored. Here, we report the detailed visualization of the life
Lateral elements inside synaptonemal complex-like polycomplexes in ndt80 mutants of yeast bind DNA.
Bhuiyan, H; Dahlfors, G; Schmekel, K
Genetics null
Sangita Khatri et al.
Journal of translational autoimmunity, 3, 100068-100068 (2020-11-19)
Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus is an autoimmune disorder characterized by an irregular exchange between the central nervous system and the immune system, leading to the outbreak of neurological conditions with possible disabling effects. Although neuropsychiatric systemic lupus erythematosus is the
Xuan Song et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(45), 9286-9307 (2021-10-02)
Adult-onset neurodegenerative diseases are often accompanied by evidence of a chronic inflammation that includes activation of microglial cells and altered levels of brain cytokines. Aspects of this response are likely secondary reactions to neurodegeneration, but for many illnesses the inflammation