Documentos clave
Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
esterilidad
non-sterile
Características
electronic: no
single-channel
envase
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
fabricante / nombre comercial
Nichiryo SG-S
disponibilidad
not available in (Not available in France)
volumen máximo
0.6 mL
volumen
0.6 mL
Descripción general
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)