Puntas de pipeta
![Pipette tips Puntas de pipeta ZipTip](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/custom-pdps/pipette-tips/pipette-tips.jpg)
Las puntas de pipeta son puntas de plástico desechables utilizadas en pipetas para una dispensación exacta y precisa de líquidos. Están disponibles en una variedad de tamaños y formas para adaptarse a diferentes tipos de pipetas y se utilizan en la investigación básica de laboratorio y el diagnóstico clínico.
Más información sobre
Eppendorf® epT.I.P.S. Puntas de pipeta
Estas puntas de pipeta están disponibles en calidad Eppendorf estándar, en las opciones Biopur®, PCR limpio y de baja retención, y Dualfilter T.I.P.S. ®, lo que las convierte en una excelente opción para aplicaciones en cultivo celular, farmacología, microbiología, purificación de proteínas, genómica o PCR.
Puntas de pipeta Eppendorf® Combitips Advanced®
Estas puntas de pipeta repetidoras vienen en variantes: Calidad Eppendorf, Biopur®, PCR limpio y grado de ADN forense. Las puntas Biopur® son adecuadas para aplicaciones donde la presencia de microorganismos vivos podría poner en peligro la integridad del experimento. Además, están desprovistas de pirógenos, lo que garantiza la ausencia absoluta de endotoxinas. Esta característica es esencial para los esfuerzos relacionados con el cultivo celular, la farmacología y la investigación médica. Por otro lado, las puntas de grado de PCR limpia y ADN forense están diseñadas específicamente para la extracción de ADN, el procesamiento de muestras y la configuración de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Puntas de pipeta BRAND®
Las puntas de pipeta BRAND® son incoloras, están disponibles en versiones estéril y no estéril y están hechas de polipropileno. Se producen utilizando materias primas que no contienen di(2-hidroxietil)metildodecilamonio (DiHEMDA) y oleamida. Estas puntas de pipeta están disponibles en un intervalo de volumen de 0,1 μl a 10 ml y se pueden esterilizar en autoclave a una temperatura de 121 °C. Las puntas estériles se desinfectan con radiación beta. Además, estas puntas de pipeta se pueden comprar a granel en gradillas.
Puntas de pipeta Corning®
Estas puntas de pipeta se fabrican en un entorno de moldeo controlado para garantizar la exactitud y la precisión en todos los volúmenes de punta. Estas puntas de pipeta son no pirógenas, exentas de ADN humano y de ARNasas y ADNasas, y se proporcionan en un estado estéril.
Puntas de pipeta de barrera autosellante ART®
Las puntas moldeadas con precisión están garantizadas para evitar la contaminación por arrastre durante la aspiración y entrega de muestras. Todas las puntas Art tienen certificados de carencia de ARNasas, DNasas, ADN y pirógenos. Las puntas Art son ideales para utilizar en estudios genéticos, análisis forense, trabajo de PCR general y muestreo de radioisótopos. Estas puntas de pipeta están disponibles en un intervalo de volumen de 10 μl a 5 ml. También están disponibles como SoftFit para mejorar la ergonomía y la baja retención. Además, vienen con filtros de carbono Solvent Safe para la protección definitiva del pipeteador cuando se pipetean disolventes orgánicos.
Puntas para pipeta de microvolumen Axygen Maxymum Recovery®
Estas puntas de pipeta están hechas de polipropileno no estéril y son no pirógenas y esterilizables en autoclave. Son compatibles con una amplia gama de pipetas de canal único y multicanal. Estas puntas están desprovistas de ARNasas y ADNasas y cuentan con anillos internos que garantizan un ajuste seguro, evitando cualquier fuga de líquido.
Puntas de automatización Corning® Axygen®
Estas puntas de pipeta vienen en polipropileno transparente y se ofrecen en variaciones estériles y no estériles. Carecen por completo de ARNasas, ADNasas y de ADNg humano. Estas puntas son ideales para la dispensación exacta y precisa de líquidos de una gama de sistemas automatizados de manejo de líquidos.
Puntas de pipeta Finnpipette®
Las puntas Finnpipette® están disponibles en variantes transparente y coloreada y se clasifican como puntas de pipeta no estériles. Estas puntas son conocidas por su exactitud y precisión en las tareas de pipeteo y cuentan con un diseño hidrófobo y uniformemente liso, que evita la retención no deseada de líquidos.