Merck
InicioProductosMaterial de laboratorioManipulación y dispensación de líquidos
Manipulación y dispensación de líquidos
Ofrecemos una variedad de puntas de pipeta y pipetas para la dispensación de pequeños volúmenes de líquido de marcas líderes, como Eppendorf®Combitips Advanced® y ep Dualfilter T.I.P.S.®, Corning® DeckWorks™, Lambda® e Isotip®, puntas de barrera ART® y SoftFit L Reload System™, y las puntas BRAND®  HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT y PD Para la garantía de calidad que necesita en biología molecular y cultivo celular, las pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® o KIMAX® 51 son difíciles de batir. Junto con el controlador de pipetas MilliSentials™, el controlador Eppendorf® Easypet® o el BRAND® accu-jet® pro, tiene una combinación ganadora. Para las valoraciones y las técnicas de química analítica, las pipetas volumétricas BRAND® BLAUBRAND® ETERNA se suministran con certificaciones de lote originales. Con la adición de los dispensadores de tapa de botella como BRAND® Dispensette®  S y Seripettor® pro, el diluidor de jeringa doble Microlab® 625 de Hamilton® y las bombas de jeringa KDS Legato™, tenemos una completa cartera de aplicaciones generales de laboratorio para satisfacer los requisitos de su laboratorio.   
Más información sobre
FILTROS POPULARES
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 2271
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 2271
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 2271 resultados
Pipetas automáticas
Estas pipetas se utilizan con puntas de pipeta para aspirar y dispensar volúmenes fijos de líquidos.
  • Las pipetas manuales dependen del desplazamiento del aire para dispensar un volumen medido de líquido.
  • Las pipetas electrónicas minimizan el posible desarrollo de trastornos musculoesqueléticos debido al pipeteo repetitivo y suelen sustituir a la versión mecánica.
  • Las pipetas de desplazamiento positivo se utilizan para sustancias volátiles o viscosas en volúmenes pequeños, como el ADN. Estas pipetas requieren una punta de microjeringa desechable compuesta por un capilar y un pistón que desplaza directamente el líquido. El desplazamiento positivo es ideal para pipetear líquidos muy viscosos o espumosos, o líquidos con alta densidad o presión de vapor.
  • Las pipetas repetitivas permiten la dispensación repetida del mismo volumen de líquido en varios tubos o pocillos sin necesidad de aspirar más líquido entre cada paso.
  • Las pipetas multicanal contienen varias puntas para pipetear en placas multipocillo utilizando un único dispositivo.
Puntas de pipeta
Las puntas de pipeta son accesorios desechables para aspirar y dispensar volúmenes medidos de líquidos utilizando una micropipeta. La selección de la punta de la pipeta depende de varios factores:
  • Capacidad de volumen: Las puntas están diseñadas para suministrar con precisión volúmenes dentro de intervalos especificados cuando se utilizan junto con un dispositivo de pipeteo específico. Para una dispensación precisa, la capacidad de volumen de la punta debe coincidir con la capacidad de volumen del dispositivo de pipeteo.
  • Material: Las puntas de pipeta suelen estar hechas de polipropileno desechable transparente para permitir una fácil visualización del contenido. Las puntas de pipeta de vidrio pueden utilizarse en aplicaciones en las que se dispensan productos químicos agresivos.
  • Dimensiones: Algunas puntas de pipeta están alargadas para cargar gel, llenar microcapilares, para PCR y pipeteo desde botellas de cuello largo. Las puntas de pipeta de calibre ancho tienen aberturas de punta más grandes que permiten la transferencia de líquidos viscosos, ADN genómico y líneas celulares frágiles. La punta de la pipeta debe tener las dimensiones adecuadas para formar un sello en el cilindro de la pipeta.
  • Esterilidad: Las puntas se suministran estériles o no estériles dependiendo de las necesidades del análisis. En general, las aplicaciones de cultivo celular requieren el uso de puntas de pipeta estériles.
  • Tratamiento: Las puntas deben estar exentas de ADNasa, ARNasa y pirógenos. Algunas aplicaciones de manipulación de líquidos requieren puntas de pipeta especiales con revestimientos o tratamientos para una baja adsorción o retención de proteínas. 
  • Puntas de filtro y barrera: Las puntas de pipeta filtradas contienen filtros cerca de su punto de fijación para evitar la contaminación del dispositivo de pipeteo y la contaminación cruzada entre dispensadores, y se recomiendan cuando se trabaje con ácidos nucleicos, patógenos o radioisótopos. Las barreras de la punta evitan que los líquidos entren en la pipeta. Disponemos de diversas puntas de filtro y barrera para el control de la contaminación. 
  • Compatibilidad: Las puntas universales son compatibles con la mayoría de las pipetas convencionales. Algunas pipetas tienen geometrías de cilindro inusuales y pueden requerir puntas específicas. Algunas puntas de pipeta están hechas de plástico rígido que pueden hacerlas incompatibles con algunos dispositivos de pipeteo. Las pipetas automáticas de desplazamiento positivo requieren puntas especiales que integren un capilar y un pistón para pipetear líquidos viscosos.
Controladores y perillas de pipeta
Las pipetas automáticas y los controladores de pipetas se utilizan para extraer líquido en las pipetas serológicas y de aspiración para su medición y dispensación.
  • Las pipetas manuales utilizan el desplazamiento del aire para dispensar un volumen medido de líquido.
  • Las micropipetas electrónicas(también denominadas controladores de pipetas) son más ergonómicos y minimizan el posible desarrollo de lesiones debido al pipeteo repetitivo.
  • Las micropipetas de desplazamiento positivo son ideales para pipetear líquidos muy viscosos o espumosos, o líquidos con alta densidad o presión de vapor.
Pipetas
Las pipetas son tubos de vidrio o plástico graduados utilizados en serología, cultivo celular y química para medir volúmenes precisos de líquido. Se basan en el uso de un dispensador de pipetas, como una perilla, una pipeta automática o un controlador de pipetas, para extraer líquido para medición y dispensación. Las pipetas de vidrio pueden ser reutilizables, proporcionar mediciones de gran precisión, y son compatibles con disolventes más agresivos. Las pipetas de plástico evitan el problema de la rotura del vidrio y están disponibles en poliestireno (que combina la gran precisión de medición con la comodidad del plástico) y polietileno y polipropileno para una mayor resistencia química.
  • Las pipetas serológicas son pipetas de vidrio o plástico que se utilizan comúnmente para medir y dispensar cantidades de líquido en mililitros. Normalmente tienen graduaciones para medir con precisión los niveles del menisco y están disponibles estériles para procedimientos de cultivo celular aséptico o no estériles para la dispensación general en laboratorio. Se dispone de opciones de tapones de algodón para evitar el sobrellenado y la contaminación. Se dispone de pipetas de punta grande para pipetear líquidos viscosos y suspensiones.
  • Las pipetas Pasteur (también clasificadas comopipetas de transferencia) tienen una perilla integrada (similar al de un cuentagotas) y están diseñadas para transferir pequeños volúmenes de líquido. Estas pipetas pueden ser de vidrio, poliestireno o polipropileno. Hay pipetas Pasteur y pipetas de transferencia sin graduar y graduadas para la medición de líquidos.
  • Las pipetas de aspiración se utilizan para extraer o aspirar líquidos de los recipientes sin medir el volumen. Normalmente no están graduadas, dimensionadas sólo por su capacidad y están disponibles con tapón y sin tapón, estériles o no estériles y de plástico o de vidrio.
  • Las pipetas volumétricas están calibradas para medir una cantidad fija de líquido con gran precisión. La pipeta tiene un depósito más ancho entre dos secciones alargadas y una única marca de graduación para extraer un volumen exacto. Se utilizan normalmente en química analítica para producir disoluciones de laboratorio a partir de una disolución madre base, así como para preparar disoluciones para valoración.
Dispensadores de tapa de botella
Los dispensadores de tapa de botella son unidades para medir líquidos que se fijan a la parte superior de las botellas para permitir una distribución segura y reproducible de los líquidos sin contaminación. Los dispensadores de tapa de botella deben seleccionarse en función del diámetro de la parte superior de la botella, el material (para garantizar la compatibilidad química) y el intervalo de volumen de dispensación.
Recursos relacionados
  • Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
    Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
  • Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
    Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
  • Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
    Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
  • Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
    This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.