Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
barrier
envase
pack of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2180B
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
5 mL
intervalo de volumen
1000-5000 μL
Descripción general
Envase
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilidad
Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
Nichiryo BenchMate 1-5 ml
Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)