WH0007158M1
Monoclonal Anti-TP53BP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-tumor protein p53 binding protein, 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53BP1(7158)
Inmunógeno
Sequence
LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)