Merck
V8380
Magenta vessel
GA-7-3
Sinónimos:
Magenta Vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 77 mm
application(s)
agriculture
General description
Unit is unbreakable and designed for prolonged use. Unique closure and drip ring makes this product ideal for plant tissue culture use.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta vessel
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)