Merck
P1552
Phytatray
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
Sinónimos:
Phytatray Plant Culture, Plant Culture Tray, Plant Growth Tray
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161500
Material:
PETG
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PETG
sterility
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
application(s)
agriculture
General description
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Packaging
Packaged with sterile lids and trays/case in each box.
Legal Information
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)