Documentos clave
T8654
Magenta vessel
7-way tray
Sinónimos:
Magenta Vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
aplicaciones
agriculture
Descripción general
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1