SML1604
NDB
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Benzamide, 2,6-dichloro-4-(dimethylamino)-N-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-N-(3-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-2,6-dichloro-4-dimethylamino-benzamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)C1=CC(Cl)=C(C(N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C=C3)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C26H28Cl2N2O2/c1-26(2,3)20-13-18(11-12-23(20)31)30(16-17-9-7-6-8-10-17)25(32)24-21(27)14-19(29(4)5)15-22(24)28/h6-15,31H,16H2,1-5H3
Clave InChI
IDACWMHIKWNAEO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)