Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H36N6S
Número CAS:
Peso molecular:
428.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(NCCN(CC)CC)NC1=CC2=C(C=C1)N=C(N3CCN(CC)CC3)C=C2C
InChI
1S/C23H36N6S/c1-5-27(6-2)11-10-24-23(30)25-19-8-9-21-20(17-19)18(4)16-22(26-21)29-14-12-28(7-3)13-15-29/h8-9,16-17H,5-7,10-15H2,1-4H3,(H2,24,25,30)
InChI key
UXDGHRWOHOPKIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-I03 is a selective RAD52 inhibitor (IC50 = 5 and 8 μM, respectively, by SSA and DNA pairing (D-loop formation) assay; <5% RAD51 inhibition at 80 μM) that blocks single-strand DNA (ssDNA) annealing (SSA)-, but not homology dependent recombination (HDR)-, mediated double-strand break (DSB) repair (5-30 μM using respective U2OS reporter cells) and reduces nuclear RAD52, but not RAD51, foci formation (2.5 μM) upon DNA damage by cisplatin. D-I03 selectively suppresses BRCA1-deficient over BRCA1-proficient cancer cells and exerts synergistic activity with PARP1 inhibitors against BRCA1-deficient cancer both in cultures (1 & 2.5 μM) and in mice (50 mg/kg/day i.p.) in vivo.
Selective RAD52 inhibitor that blocks RAD52-mediatetd DNA repair and suppresses BRCA1-deficient cancer both in cultures and in mice in vivo.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?