S7276
Nitrato de plata
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
>99% (titration)
Formulario
solid
técnicas
cell culture | plant: suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.