Documentos clave
1.93600
Supelco
Nitrato de plata
EMPLURA®
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Fórmula lineal:
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
laboratory grade
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
densidad
4.350 g/cm3
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.