Documentos clave
P7924
Sigma-Aldrich
Pipette Pump II
green
Sinónimos:
pipette filler, thumb wheel pipette pump
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
plastic
silicone
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37911-1010
volumen
10 mL
color
green
Descripción general
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Compatibilidad
for pipettes up to 10 mL
Información legal
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)