Saltar al contenido
P8049
Pipette Pump II
blue
Sinónimos:
pipette filler, thumb wheel pipette pump, 379111002, F37911-1002, liquid transfer hand tool, liquid transfer tool
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37911-1002
Volume:
2 mL
Material:
plastic , silicone
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
plastic , silicone
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37911-1002
volume
2 mL
color
blue
compatibility
for use with pipettes up to 2 mL
General description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
Legal Information
Pipette Pump is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette Pump II
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)