ETIPRP20-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume × L 0.5-20 μL × 46 mm, (light gray), pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
RNase free
PCR Clean
Eppendorf® 022491725 (NA)
Productos recomendados
Materiales
(light gray)
tamaño
L
esterilidad
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
PCR Clean
envase
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030073789 (EU)
Eppendorf® 022491725 (NA)
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
20 μL
volumen × L
0.5-20 μL × 46 mm
actividad extraña
PCR inhibitors, Human DNA, DNase, Rnase, free
Categorías relacionadas
Descripción general
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)