Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
0.2 mL
Material:
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Feature:
cap pushfit attached cap
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
conical bottom, flat cap, natural polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap pushfit attached cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4423
cap diam.
13.4 mm
capacity
0.2 mL
tube diam.
12.9 mm
suitability
suitable for (Microcentrifugation)
General description
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Features and Benefits
- Microtube Volume- 0.2 mL
- 100% polypropylene
- Attached flat cap for easy one-handed use
- 0.2 mL is suitable for thermal cyclers
- Autoclavable
- Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge Tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?