Documentos clave
EP5910763000
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
0.5-2mL micro test tubes, rotor S-4xUniversal
Sinónimos:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
Características
0.5-2mL micro test tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
5910763000
compatibilidad
rotor S-4xUniversal
Descripción general
2 microtest tube adapters to enable use of 1.5 to 2 mL tubes in rotor S-4xUniversal
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)