EP5825739000
Eppendorf® Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Productos recomendados
Características
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825739000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)