Documentos clave
EP5804791002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiales
round bottom
Características
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804791002 (Global)
Parámetros
3,096 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
112 mm
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with 250 mL round buckets
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)