C3766
Cholesterol Esterase from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥200 units/g protein
Sinónimos:
Sterol-ester acylhydrolase
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥200 units/g protein
mol peso
84 kDa by SDS-PAGE
composición
protein, ≥20%
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- in γ-oryzanol-hydrolyzing activity
- in cholesterol esterase enzyme activity for quantification of cholesterol and cholesterol esters associated in tear film and lenses samples
- to test in vitro degradation of poly(fumaroyl bioxirane) maleate (PFM) polymer designed for bone tissue engineering
Optimum pH range: 6-8
Activators: Bisphenol A diglycidyl ether, cAMP-dependent protein kinase type II, ethanol, methanol, n-butanol, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sodium taurocholic acid
Inhibitors: Bisphenol A methacrylate, diisopropylfluorophosphate, enolase, Hg2+, sodium fluoride, phosphatidic acid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.