71959
Sulfato de sodio
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Disodium sulfate, Sodium sulphate, Sulfuric acid disodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder or crystals
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% total nitrogen (N)
pérdida
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.018
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?