238597
Sulfato de sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pérdida
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides with arylboronic acids to synthesize biaryl compounds in the presence of PdCl2.
- For the aminolytic depolymerization of PET (polyethylene terephthalate) bottle waste.
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)