14561C
Medio sin suero para retinoblastos EX-CELL® VPRO
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Información legal
suplemento
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)