R4126
Reinecke salt
Sinónimos:
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
Clave InChI
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)