Merck
215236
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
S
Número de CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
grado
reagent grade
densidad de vapor
8.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Formulario
powder
temp. de autoignición
450 °F
purificado por
sublimation
resistividad
2E23 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
cadena SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Sulfur is a nonmetallic element that can be used in the preparation of many organosulfur compounds such as 3D sulfur-rich polymers. It can also be used as a mild oxidizing agent for dehydrogenation and Willgerodt reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 93-93 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)