344621
Sulfur
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
8.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
flakes
temp. de autoignición
450 °F
450 °F
resistividad
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
densidad
2.07 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.