Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
269.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Gly-Gly-His,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(=O)O
InChI
1S/C10H15N5O4/c11-2-8(16)13-4-9(17)15-7(10(18)19)1-6-3-12-5-14-6/h3,5,7H,1-2,4,11H2,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)
InChI key
PDAWDNVHMUKWJR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Gly-Gly-His has been used:
- as a peptide test probe in the hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) studies
- in the electrochemical modification of back-side contact transducers (BSC) electrodes in copper (Cu2+) sensing studies
- for the fabrication carbon nanotube electrode for detection of Cu2+ ions
Biochem/physiol Actions
Gly-Gly-His (GGH) tripeptide displays the affinity of copper (Cu2+) complexation. These complexes display good skin tolerance and may be useful in wound healing. GGH copper complexes are proposed to reduce tumor necrosis factor α (TNF-α)-based interleukin 6 (IL-6) secretion by in vivo studies with fibroblasts. GGH is used in comparative studies with other imidazole-containing peptides such as carnosine. An area of active application research involves the GGH binding of copper ions.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?