Z413526
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS19/22
Categorías relacionadas
General description
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)