Z413534
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Descripción general
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)