900680
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Sinónimos:
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silica gel (irregular particle shape)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
Características
endcapped
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
tamaño de poro
60 Å pore diameter
capacidad
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
densidad aparente
732 g/L (typical tap density)
compatibilidad
for use with all common aqueous and organic solvents.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)