Q0100000
Quinidine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Quinidine sulfate salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
quinidine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
212-214 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@]1(CN2CCC1C[C@]2([H])[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34)C=C.[H][C@]5(CN6CCC5C[C@]6([H])[C@@H](O)c7ccnc8ccc(OC)cc78)C=C
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m11.../s1
Clave InChI
ZHNFLHYOFXQIOW-WFTMRWCJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)