M2305005
Mitoxantrone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Amino-5,8-dihydroxy-4-{{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino}anthracene-9,10-dione
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mitoxantrone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCNc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(c(ccc3O)O)C2=O)CCO
InChI
1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2
InChI key
NBSLQRRHRCDIHJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)