Y0001221
Captopril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS)-3-Bromo-2-methylpropanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
captopril
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC(C)C(=O)O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
BUPXDXGYFXDDAA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)