B1157400
Buflomedil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
buflomedil
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
InChI
1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
ZDPACSAHMZADFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)