Merck
P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Sinónimos:
R(+)-3-PPP hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
255.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist. Also functions as σ1 receptor antagonist with essentially no affinity for the phencylidine site on the NMDA receptor.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Legal Information
Sold with the permission of Astra Pharmaceutical Co.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
P102-25MG04061832092508
P102-100MG04061832083551