75805
Oxford Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Listeria Selective Agar, Oxford, Listeria Oxford Medium
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
selective and differential for Listeria spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?