33742
Base Trizma®
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Tris(hidroximetil)-aminometano, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Base Trizma®, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
description
aminopeptidase substrate
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5%
form
crystalline
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
color
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Para aplicaciones precisas, debe utilizarse un peachímetro cuidadosamente calibrado con un electrodo de vidrio/calomelano combinados.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?