1.08382
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
About This Item
Productos recomendados
product name
Tris(hidroximetil)-aminometano, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
El Tris se utiliza ampliamente como tampón biológico en el intervalo de pH de 7 a 9. Por ejemplo, se utiliza para la congelación de las proteínas. El grado se ajusta con precisión a los requisitos de React. Ph. Eur.
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c