07379
Aminoferrocene
for HPLC derivatization, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
eta5-(1-Aminocyclopentadienyl)(cyclopentadienyl)iron(II), Fc-NH2, Ferrocenylamine
About This Item
Productos recomendados
grade
for HPLC derivatization
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
98.0-102.0% (NT)
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
InChI key
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?