803464
BS(PEG)9
Sinónimos:
1,31-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) 4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaoxahentriacontanedioate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
oil
Nivel de calidad
mol peso
708.71
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C30H48N2O17/c33-25-1-2-26(34)31(25)48-29(37)5-7-39-9-11-41-13-15-43-17-19-45-21-23-47-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-6-30(38)49-32-27(35)3-4-28(32)36/h1-24H2
Clave InChI
CQWLSZJYTZVHMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- To study the domain structure of BfmR, a regulator of biofilm formation in Acinetobacter baumannii.
- In the study of the mechanism of visual excitation.
Características y beneficios
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- NHS esters react with—NH2 groups at pH 7-9, forming stable amide bonds
- Water-soluble; compare to non-pegylated BS3 (also soluble) and DSS (water-insoluble)
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Irreversibly crosslink proteins or peptides by flexible PEG spacer arms
- Polyethylene glycol spacer arms help maintain conjugate solubility
- Pure compound with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- PEG spacer provides unique advantages, including increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Precaución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)