Merck
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
Sinónimos:
1-Bromoferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrFe
Número de CAS:
Peso molecular:
264.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
solid
Quality Level
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
mp
26-32 °C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
InChI key
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1