Documentos
SF006
Sigma-Aldrich
ESGRO Complete Accutase
The ESGRO Complete Accutase is a cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes, qualified for use for the detachment of mouse embryonic stem cells cultured in serum-free conditions with ESGRO Complete Clonal Grade Medium.
Sinónimos:
Stem Cell Tested Accutase
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
ESGRO Complete Accutase es una disolución de desprendimiento celular compuesta por enzimas proteolíticas y colagenolíticas que ha sido calificada para ser utilizada en la separación de células madre embrionarias de ratón cultivadas sin suero con el medio de grado clonal ESGRO Complete (Nº de ref. SF001-500). Accutase no contiene productos derivados de mamíferos ni de bacterias
Application
Desprendimiento de células:
1. Descongele Accutase® a temperatura ambiente.
2. Lave la placa, el matraz o las microesferas con PBS estéril.
3. Añada Accutase a la placa o matraz de cultivo mediante procedimientos asépticos a 10 ml por 75 cm2 de superficie.
4. Devuelva el cultivo a la incubadora a 37°C y deje que las células se separen (5-10 minutos).
5. Haga el recuento de las células y el pase del cultivo como de costumbre. No se requieren lavados añadidos ni inhibidores enzimáticos.
Physical form
Líquido estéril congelado, formulación lista para usar. Cada lote se somete a pruebas de esterilidad (mediante el método de filtración por membrana SP), actividad enzimática (probada con tetrapéptidos cromógenos sintéticos) y desprendimiento de las células del plástico de cultivo tisular.
1X enzimas Accutase® en PBS de Dulbecco que contienen EDTA•4Na 0,5 mM y 3 mg/l de rojo de fenol.
Storage and Stability
Estable cuando se conserva a -20°C. Consulte la fecha de caducidad del lote en la etiqueta del envase. El almacenamiento recomendado al recibirlo es a -20°C.. Después de la descongelación, Accutase® puede conservarse hasta por 2 meses a 4°C. NO CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Na Suo et al.
Glia, 67(7), 1320-1332 (2019-03-01)
Oligodendrocytes (OLs) are the myelinating glia of the central nervous system. Injury to OLs causes myelin loss. In demyelinating diseases, such as multiple sclerosis, the remyelination is hindered principally due to a failure of the oligodendrocyte precursor cells (OPCs) to
Thangaselvam Muthusamy et al.
Stem cell reports, 3(1), 169-184 (2014-07-30)
We describe the use of a characteristic blue fluorescence to identify and isolate pluripotent human embryonic stem cells and human-induced pluripotent stem cells. The blue fluorescence emission (450-500 nm) is readily observed by fluorescence microscopy and correlates with the expression of
Lina Dahl et al.
PloS one, 3(4), e2025-e2025 (2008-04-24)
The molecular mechanisms regulating the expansion of the hematopoietic system including hematopoietic stem cells (HSCs) in the fetal liver during embryonic development are largely unknown. The LIM-homeobox gene Lhx2 is a candidate regulator of fetal hematopoiesis since it is expressed
Darren A Cusanovich et al.
Cell, 174(5), 1309-1324 (2018-08-07)
We applied a combinatorial indexing assay, sci-ATAC-seq, to profile genome-wide chromatin accessibility in ∼100,000 single cells from 13 adult mouse tissues. We identify 85 distinct patterns of chromatin accessibility, most of which can be assigned to cell types, and ∼400,000
Clara Jana-Lui Busch et al.
Bio-protocol, 9(14) (2020-01-08)
Alveolar macrophages (AM) are tissue-resident macrophages that colonize the lung around birth and can self-maintain long-term in an adult organism without contribution of monocytes. AM are located in the pulmonary alveoli and can be harvested by washing the lungs using