Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran en gran número en la mayoría de las células, en las cuales se producen los procesos bioquímicos de la respiración y la producción de energía. En las células metabólicamente activas, las mitocondrias producen un potencial de membrana manteniendo un gradiente de protones a través de las membranas interna y externa. La pérdida de potencial de la membrana mitocondrial es una característica distintiva de la apoptosis y de la mala salud celular.
Los colorantes mitocondriales BioTracker son colorantes fluorógenos para la tinción de mitocondrias en las células vivas. Los colorantes son permeables a la membrana y se vuelven brillantemente fluorescentes al acumularse en la membrana mitocondrial. La tinción depende de la masa mitocondrial y no del potencial de la membrana mitocondrial. La señal se pierde a medida que lo hace la integridad de la membrana mitocondrial durante la muerte celular.
El colorante mitocondrial BioTracker 488 verde puede detectarse utilizando el canal FITC verde/GFP. Además, la tinción verde no depende del potencial de la membrana, y puede utilizarse para teñir células tanto vivas como fijadas.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 523nm
Los colorantes mitocondriales BioTracker son colorantes fluorógenos para la tinción de mitocondrias en las células vivas. Los colorantes son permeables a la membrana y se vuelven brillantemente fluorescentes al acumularse en la membrana mitocondrial. La tinción depende de la masa mitocondrial y no del potencial de la membrana mitocondrial. La señal se pierde a medida que lo hace la integridad de la membrana mitocondrial durante la muerte celular.
El colorante mitocondrial BioTracker 488 verde puede detectarse utilizando el canal FITC verde/GFP. Además, la tinción verde no depende del potencial de la membrana, y puede utilizarse para teñir células tanto vivas como fijadas.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 523nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Colorante mitocondrial para obtener imágenes de células vivas que tiñe la membrana de las mitocondrias y se utiliza para detectar la viabilidad, la actividad metabólica y la salud general de las células.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Physical form
Liofilizada
Preparation Note
Conservar el colorante mitocondrial BioTracker 488 verde a -20ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 523nm
Absorbancia: 495 nm
Emisión: 523nm
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c