Documentos
SCT108
Sigma-Aldrich
Colorante rojo para membrana citoplásmica BioTracker 655
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Sinónimos:
Live cell imaging probe, Live cell membrane imaging probe
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
General description
Los colorantes lipófilos carbocianinas se utilizan ampliamente para marcar neuronas en tejidos mediante marcado retrógrado, y para marcar membranas en una amplia variedad de tipos celulares. Los colorantes son débilmente fluorescentes en fase acuosa, pero se vuelven muy fluorescentes en las bicapas lipídicas. La tinción es muy estable con una toxicidad baja y muy poca transferencia de colorante entre las células, lo que hace que los colorantes sean adecuados para el marcado celular a largo plazo y los estudios de seguimiento. Cuando las células vivas se tiñen, los colorantes marcan las membranas plasmáticas y también son captados en compartimientos endocíticos. Las células pueden fijarse antes o después de la tinción, aunque la permeabilización afecta al patrón de tinción.
A diferencia de los colorantes PKH, los colorantes de membrana citoplásmica BioTracker no requieren un complicado protocolo de marcado hipoosmótico. Son disoluciones colorantes listas para usar que se pueden añadir directamente a los medios de cultivo normales para marcar las células suspendidas o adherentes en cultivo.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 644 nm
Emisión: 665nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Colorante lipófilo de membrana carbocianinas para imágenes de células vivas adecuado para el etiquetado celular fluorescente a largo plazo y estudios de seguimiento celular.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: 644 nm
Emisión: 665nm
Physical form
Líquido
Storage and Stability
Conservar el colorante de membrana citoplásmica rojo BioTracker 655 a 2-8ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C