Merck
NAU0010L30EP5
Millipore
Mobius®, plata, bolsa con puerto final PureFlex estándar de 10 l
10L Standard PureFlex
Sinónimos:
Mobius® plata, montaje 2D, bolsa con puerto final
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PureFlex film (with hanger and support rod)
Quality Level
product line
EMPROVE® Single Use
Mobius®
parameter
10 L sample volume
L
62.1 cm (24.4 in.)
W
30.0 cm (11.8 in.)
fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Components
Silicona curada con platino, 3/8 in. DI x 5/8 in. DE, 18 in. longitud con tecnología NovaSeal
Tubos C-Flex 374, 3/8 in. DI x 5/8 in. DE, 18 in. longitud
Silicona curada con platino, 1/4 in.DI x 1/2 in. DE, 18 in. longitud
Pinza de sujeción
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.