Documentos
KMP2G003HH1
Millipore
Milligard ® PES 1,2/0,2 μm nominal, cápsula Opticap® pequeña escala 300
Fittings 9/16 in. Hose Barb Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Quality Level
product line
Opticap®
feature
hydrophilic
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L × W
12.9 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
filtration area
0.032 m2 (0.34 ft2)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm (nominal)
fitting
inlet and outlet for 14 mm (9/16 in.) (Hose Barb)
General description
Los filtros nominales Milligard® PES 1,2/0,2 μm están diseñados para un control eficaz de la biocarga y una eliminación fiable de partículas de una amplia gama de corrientes de flujo. Cuando se utilizan de forma independiente para aplicaciones no cruciales, estos filtros de membrana normalmente eliminan Ͱ 6 log de Brevundimonas diminuta. Cuando se utilizan antes de los filtros de grado esterilizante u otras operaciones de la unidad, mejoran la eficiencia de procesamiento.
Los filtros de PES Milligard® están respaldados por el programa Emprove®, que consolida pruebas específicas del producto, la calidad y la información normativa para simplificar los requisitos de cumplimiento de cumplimiento.
Application
Reducción de la biocarga
Features and Benefits
  • Alto caudal y gran rendimiento
  • Reducción validada de la biocarga
  • Escalabilidad predecible desde dispositivos de pequeña escala hasta dispositivos de tamaño de producción
  • Gran termoestabilidad: compatible con métodos de esterilización con vapor sobre el terreno y autoclave
  • Formatos de un solo uso, listos para radiación gamma
  • Estable a los cáusticos
Packaging
Bolsa de PE
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
Aplicación: BioProcessing
Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la carga de contaminación microbiana
Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario de las cápsulas Opticap® Small Scale 300, XL, XLT y T-line
Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los filtros se diseñan, desarrollan y fabrican de acuerdo con un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por un organismo oficial acreditado según las normas de calidad ISO 9001. Tenemos a su disposición el certificado de calidad virtual para todos los filtros.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Contenido relacionado
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.