Documentos clave
S2HVU05RE
Millipore
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCHVU05RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-HV
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
263 mm
capacity
500 mL
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
500 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
General description
Este artículo es un sustituto directo de SCHVU05RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop® .
Las unidades de esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® utilizan membranas de gran rendimiento para la esterilización óptima mediante filtración de los reactivos de laboratorio, los amortiguadores y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con baja adsorción inespecífica y un diseño sin punta estable.
Esta unidad de filtración con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y tamaño de poro de 0,45 μm Stericup® combina una tapa de botella de 500 ml con un matraz receptor de 500 ml y una tapa para el procesamiento y el almacenamiento.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración al vacío esterilizante de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
  • El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un un cuarto de vuelta—, lo que reduce la probabilidad de derrame y facilita la manipulación en la mesa de trabajo o debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—,y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derrame o contaminación de contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  2. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  3. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  4. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  5. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  6. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  7. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  8. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  10. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  